Principaux documents
73709
Supelco
(±)-γ-Hexabromocyclododecane
analytical standard
Synonyme(s) :
γ-HBCD, (1RS,2RS,5RS,6SR,9SR,10RS)-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane
25 MG
522,00 $
522,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
522,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H18Br6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
641.70
Code UNSPSC :
77101502
Nomenclature NACRES :
NA.24
522,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤1.0% water
Pf
208-214 °C
Format
neat
Chaîne SMILES 
Br[C@H]1CC[C@H](Br)[C@H](Br)CC[C@@H](Br)[C@H](Br)CC[C@H]1Br
Clé InChI
DEIGXXQKDWULML-MOCCIAMBSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable