M0303
Middlebrook 7H10 Agar Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus, for use in isolation and cultivation of Mycobacterium species
Synonyme(s) :
Mycobacterial culture media
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
BioChemika
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Conditionnement
pkg of 500 g
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Plus
Technique(s)
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbiological culture: suitable
pH final
6.6±0.2 (25 °C)
Application(s)
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
Adéquation
mycobacteria
Catégories apparentées
Description générale
Application
Composants
Ammonium sulfate, 0.50
L-Glutamic acid, 0.50
Monopotassium phosphate, 1.50
Disodium phosphate, 1.50
Sodium citrate, 0.40
Ferric ammonium citrate, 0.04
Magnesium sulfate, 0.025
Calcium chloride, 0.0005
Zinc sulfate, 0.001
Copper sulfate, 0.001
Pyridoxine hydrochloride, 0.001
Biotin, 0.0005
Malachite green, 0.00025
Agar, 15.00
Notes préparatoires
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Identifying Mycobacterium species crucial due to varying clinical significance; some pathogenic, others not.