Principaux documents
49525
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-(3-carboxy-4-nitroanilide) ammonium salt
≥99.0% (TLC)
Synonyme(s) :
L-Glutamic acid 5-(3-carboxy-4-nitroanilide) ammonium salt
1 G
1 080,00 $
1 080,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
1 080,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H12N3O7NH4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
1 080,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.0% (TLC)
Forme
powder
Impuretés
≤6% water
Solubilité
H2O: 100 mg/mL, clear, yellow-green
Adéquation
suitable as substrate for γ-glutamyltranspeptidase test
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N.N[C@@H](CCC(=O)Nc1ccc(c(c1)C(O)=O)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H13N3O7.H3N/c13-8(12(19)20)2-4-10(16)14-6-1-3-9(15(21)22)7(5-6)11(17)18;/h1,3,5,8H,2,4,13H2,(H,14,16)(H,17,18)(H,19,20);1H3/t8-;/m0./s1
Clé InChI
GFABNNMTRVBLPZ-QRPNPIFTSA-N
Application
L-Glutamic acid γ-(3-carboxy-4-nitroanilide) ammonium salt has been used as a synthetic substrate for gamma-glutamyltransferase (GGT) to determine GGT activity.[1]
Substrats
Substrate for γ-glutamyl transferasecitation
Autres remarques
Substrate for γ-glutamyl transferase[2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
L M Shaw et al.
Clinical chemistry, 23(1), 79-85 (1977-01-01)
The kinetics of human serum gamma-glutamyltransferase (EC 2.3.2.2) were investigated, with use of glycylglycine as a gamma-glutamyl acceptor substrate and gamma-glutamyl-4-nitroanilide and its carboxy derivative, gamma-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide, as donor substrates. The simultaneous occurrence of both gamma-glutamyltransfer and autotransfer was established by
A kinetic study of gamma-glutamyltransferase (GGT)-mediated S-nitrosoglutathione catabolism.
Angeli V
Archives of Biochemistry and Biophysics, 481(2), 191-196 (2009)