2106
Héparine sodium salt from porcine intestinal mucosa
endotoxin, free
91,40 $
About This Item
91,40 $
Produits recommandés
Source biologique
Porcine intestinal mucosa
Niveau de qualité
Forme
powder
Utilisation
sufficient for 5 mL blood anticoagulant
Conditionnement
preweighed vial of 300 USP units
Impuretés
endotoxin, free
Couleur
beige
Solubilité
water: soluble 50 g/L
acetone: insoluble
alcohol: insoluble
benzene: insoluble
chloroform: insoluble
diethyl ether: insoluble
Compatibilité
for use with E-Toxate™
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)(NC1C(OC(C(C1O[S](=O)(=O)O)OC4OC(C(C(C4O[S](=O)(=O)O)O)O)C(=O)O)CO)OC2C(OC(C(C2O)O[S](=O)(=O)O)OC3C(OC(C(C3O)NC(=O)C)O)CO[S](=O)(=O)O)C(=O)O)O
InChI
1S/C26H42N2O37S5.Na/c1-4(30)27-7-9(31)13(6(56-23(7)39)3-55-67(43,44)45)58-26-19(65-70(52,53)54)12(34)16(20(62-26)22(37)38)60-24-8(28-66(40,41)42)15(63-68(46,47)48)14(5(2-29)57-24)59-25-18(64-69(49,50)51)11(33)10(32)17(61-25)21(35)36;/h5-20,23-26,28-29,31-
Clé InChI
JRTRSJGZMRQDHI-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable