Principaux documents
C203
Supelco
2-Chloro-2-deoxy-D-glucose
analytical standard
Synonyme(s) :
2-CIDG
10 MG
604,00 $
604,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
604,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11ClO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
604,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Forme
solid
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
oligosaccharides
Conditions de stockage
desiccated
Technique(s)
GC/MS: suitable
HPLC: suitable
PET imaging: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
white
Pf
139-145  °C
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](Cl)C=O
InChI
1S/C6H11ClO5/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9/h1,3-6,9-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
Clé InChI
RBEGMPAFDRYYIG-SLPGGIOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Attention
Hygroscopic. Air-sensitive.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable