BP104
Decoquinate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ethyl 6-decyloxy-7-ethoxy-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
decoquinate
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCOc1cc2c(O)c(cnc2cc1OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C24H35NO5/c1-4-7-8-9-10-11-12-13-14-30-21-15-18-20(16-22(21)28-5-2)25-17-19(23(18)26)24(27)29-6-3/h15-17H,4-14H2,1-3H3,(H,25,26)
Clé InChI
JHAYEQICABJSTP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable