GDH-RO
Roche
Glycerol-3-Phosphate Dehydrogenase (GDH)
from rabbit muscle
Synonyme(s) :
GDH, Glycerol-3-Phosphate Dehydrogenase
170,00 $
About This Item
170,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit muscle
Niveau de qualité
Forme
suspension
Activité spécifique
170 U/mg (Approximately 170 U/mg at +25°C with DAP as the substrate (optimized conditions).)
~170 units/mg protein (At 25 °C with DAP as the substrate (optimized conditions).)
Conditionnement
pkg of 1 mL (10127752001 [10 mg])
pkg of 10 mL (10127779001 [100 mg])
Fabricant/nom de marque
Roche
pH optimal
8.0-8.5
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Qualité
Définition de l'unité
Notes préparatoires
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash