1165408
USP
Decoquinate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ethyl 6-decyloxy-7-ethoxy-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate
548,00 $
About This Item
548,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
decoquinate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCOc1cc2c(O)c(cnc2cc1OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C24H35NO5/c1-4-7-8-9-10-11-12-13-14-30-21-15-18-20(16-22(21)28-5-2)25-17-19(23(18)26)24(27)29-6-3/h15-17H,4-14H2,1-3H3,(H,25,26)
Clé InChI
JHAYEQICABJSTP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Decoquinate Type A Medicated Article
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable