Principaux documents
BCR503
Bovine urine (clenbuterol, salbutamol low level)
BCR®, certified reference material
1 EA
439,00 $
439,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
439,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
439,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
food and beverages
Format
matrix material
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR503
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3