141101P
Avanti
Brain Extract Polar
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Brain Polar Lipid Extract (Porcine)
287,37 $
About This Item
287,37 $
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 100 mg (141101P-100mg)
pkg of 5 × 100 mg (141101P-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
lipid extracts
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3