810281C
Avanti
TopFluor™ PC
1-palmitoyl-2-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonyme(s) :
1-palmitoyl-2-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
376,98 $
About This Item
376,98 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (810281C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810281C-5mg)
pkg of 5 × 2 mL (810281C-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810281C
Concentration
1 mg/mL (810281C-10mg)
1 mg/mL (810281C-1mg)
1 mg/mL (810281C-5mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3