A2514
Albumin from goat
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Synonyme(s) :
Albumin powder, Goat albumin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Pureté
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)