A0639
Albumin from rabbit serum
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Pureté
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Forme
lyophilized powder
Technique(s)
ELISA: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
rabbit ... ALB(100009195)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable