Principaux documents
99408
Supelco
Chloride ionophore I - cocktail A
Selectophore
0.1 ML
461,00 $
461,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
0.1 ML
461,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
26111700
Nomenclature NACRES :
NB.61
461,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Gamme de produits
Selectophore
Niveau de qualité
Forme
liquid
Composition
Chloride ionophore, 5.0 wt. %
1-Decanol, 4.0 wt. %
2-Nitrophenyl octyl ether, 90.0 wt. %
Tetradodecylammonium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 1.0 wt. %
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Conditionnement
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Lourdes Rubio et al.
Frontiers in plant science, 11, 955-955 (2020-07-17)
The concentration of CO2 in the atmosphere has increased over the past 200 years and is expected to continue rising in the next 50 years at a rate of 3 ppm·year-1. This increase has led to a decrease in seawater