Principaux documents
92332
Supelco
Chloride ionophore IV
Selectophore, for ion-selective electrodes
Synonyme(s) :
4,5-Bis-[N′-(butyl)thioureido]-2,7-di-tert-butyl-9,9-dimethylxanthene
25 MG
814,00 $
814,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
814,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C33H50N4OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
582.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.61
814,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for ion-selective electrodes
Niveau de qualité
Gamme de produits
Selectophore
Forme
powder
Chaîne SMILES 
CCCCNC(=S)Nc1cc(cc2c1Oc3c(NC(=S)NCCCC)cc(cc3C2(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C33H50N4OS2/c1-11-13-15-34-29(39)36-25-19-21(31(3,4)5)17-23-27(25)38-28-24(33(23,9)10)18-22(32(6,7)8)20-26(28)37-30(40)35-16-14-12-2/h17-20H,11-16H2,1-10H3,(H2,34,36,39)(H2,35,37,40)
Clé InChI
GYGZJHGSLBVTPV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Strong Hydrogen Bond-Mediated Complexation of H2PO4- by Neutral Bis-Thiourea Hosts
P. Buhlmann et al.
Tetrahedron, 53, 1647-1647 (1997)
Wenjun Di et al.
Analytical methods : advancing methods and applications, 12(11), 1441-1448 (2020-04-01)
Personalized approaches for continuous monitoring of chloride levels are potentially valuable for evaluating the efficacy of new treatments of genetic disorders such as cystic fibrosis. In this report, we validated optode-based nanosensors for real-time chloride monitoring in the interstitial fluid
Chloride ionophore, detection limit ~0.0000065 M chloride. Detection of chloride in biological samples.
K.P. Xiao et al.
Analytical Chemistry, 69, 1038-1038 (1997)
Antra Ganguly et al.
SLAS technology, 25(1), 25-32 (2019-10-17)
Misclassification of an acute disease condition as chronic and vice versa by electrochemical sweat biomarker sensors can cause significant psychological, emotional, and financial stress among patients. To achieve higher accuracy in distinguishing between a chronic condition and an acute condition