Principaux documents
94901
Sigma-Aldrich
9-Vinylanthracene
technical, ≥95.0% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.27
Beilstein:
2041641
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Qualité
technical
Essai
≥95.0% (GC)
pb
61-66 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
62-65 °C (lit.)
64-66 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=Cc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H12/c1-2-14-15-9-5-3-7-12(15)11-13-8-4-6-10-16(13)14/h2-11H,1H2
Clé InChI
OGOYZCQQQFAGRI-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par