Principaux documents
V1708
Sigma-Aldrich
9-Vinylanthracene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.27
Beilstein:
2041641
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Essai
97%
pb
61-66 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
62-65 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=Cc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H12/c1-2-14-15-9-5-3-7-12(15)11-13-8-4-6-10-16(13)14/h2-11H,1H2
Clé InChI
OGOYZCQQQFAGRI-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Ceren Kütahya et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(46), 10444-10451 (2020-04-29)
NIR exposure at 790 nm activated photopolymerization of monomers comprising UV-absorbing moieties by using [CuII /(TPMA)]Br2 (TPMA=tris(2-pyridylmethyl)amine) in the ppm range and an alkyl bromide as initiator. Some of them comprised structural elements selected either from those showing proton transfer or