Principaux documents
94355
Supelco
3-Hydroxyisovaleryl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-2-(3-hydroxy-3-methyl-1-oxobutoxy)-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12D3H20NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Le produit 94355 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté isotopique
≥99.0 atom % D
Essai
≥90.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -16.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(CC(C)(O)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C12H23NO5/c1-12(2,17)7-11(16)18-9(6-10(14)15)8-13(3,4)5/h9,17H,6-8H2,1-5H3/t9-/m1/s1/i3D3
Clé InChI
IGLHHSKNBDXCEY-MCHJGEEVSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable