Documents
79301
Supelco
[(3R)-3-Hydroxybutyryl]-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-2-[(3R)-3-hydroxy-1-oxobutoxy]-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11D3H18NO5
Poids moléculaire :
250.31
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -44.0 to -38.0°, c = 0.1 in methanol
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Ampleur du marquage
≥99%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(C[C@@H](O)C)=O)CC([O-])=O
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)