93299
Tris(2-ethylhexyl) phosphate
for ion-selective electrodes, Selectophore™, ≥99.0%
Synonyme(s) :
‘Trioctyl’ phosphate
436,00 $
About This Item
436,00 $
Produits recommandés
Qualité
for ion-selective electrodes
Niveau de qualité
Pression de vapeur
2.1 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
Selectophore™
Essai
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.443
n20/D 1.444 (lit.)
pb
215 °C/4 mmHg (lit.)
Densité
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
Adéquation
corresponds to standard for filter test
Chaîne SMILES
CCCCC(CC)COP(=O)(OCC(CC)CCCC)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H51O4P/c1-7-13-16-22(10-4)19-26-29(25,27-20-23(11-5)17-14-8-2)28-21-24(12-6)18-15-9-3/h22-24H,7-21H2,1-6H3
Clé InChI
GTVWRXDRKAHEAD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Tris(2-ethylhexyl) phosphate may be used as an extractant in the extraction of scandium(III) and yttrium(III) from salicylate media.[1]
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
338.0 °F
Point d'éclair (°C)
170 °C