P2102
Pseudomonas agar base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonyme(s) :
CFC Pseudomonas agar, base, CN-agar, Cetrimide nalidixic acid agar, base, PP Pseudomonas agar, base
380,00 $
About This Item
380,00 $
Produits recommandés
Agence
according to ISO 11059:2009
according to ISO 13720:2010
according to ISO 16266:2006
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Plus
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.1±0.2 (25 °C)
Application(s)
agriculture
bioburden testing
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
water monitoring
microbiology
Adéquation
selective for Pseudomonas spp.
Catégories apparentées
Application
Composants
Peptic digest of animal tissue, 16.00
Casein enzymic hyrolysate, 10.00
Potassium sulphate, 10.00
Magnesium chloride • 6H2O, 1.40
Agar, 11.00
Notes préparatoires
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.