Principaux documents
93035
Supelco
Malonyl-L-carnitine-(N-methyl-d3) lithium salt
analytical standard
10 MG
693,00 $
693,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
693,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10D3H14NO6 · xLi+
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.26 (free acid basis)
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
693,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥92.0% (HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H218O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Ampleur du marquage
≥99.0%
Impuretés
2.0-3.0% lithium
Application(s)
clinical testing
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C[C@H](OC(CC(O)=O)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H17NO6/c1-11(2,3)6-7(4-8(12)13)17-10(16)5-9(14)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H-,12,13,14,15)/t7-/m1/s1/i1D3
Clé InChI
ZGNBLKBZJBJFDG-ISLPBHIQSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable