Documents
92998
Supelco
Malonyl-L-carnitine hydrochloride
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-2-[(carboxyacetyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H17NO6 · HCl
Poids moléculaire :
283.71
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(O)=O)=O)CC(O)=O.[Cl-]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)