Dépenser 700 $ — Économiser 5 %; Dépenser 1 000 $ — Économiser 10 %; Dépenser 1 500 $ — Économiser 22 %*
Se connecter pour vérifier l'éligibilité. Acheter des Produits
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
10 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 125,00 $ |
50 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 499,00 $ |
A propos de cet article
125,00 $
Économisez Jusqu'à 22 %
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -18±2°, c = 1 in methanol
storage condition
under inert gas (Argon)
impurities
≤10% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C21H41NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4/h19H,5-18H2,1-4H3/t19-/m1/s1
InChI key
PSHXNVGSVNEJBD-LJQANCHMSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (HPLC) | description ≥97.0% (TLC) | description ≥97.0% (HPLC) | description ≥97.0% (TLC) |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (TLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition under inert gas (Argon) | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| optical activity [α]/D -18±2°, c = 1 in methanol | optical activity [α]/D -15±2°, c = 1 in methanol | optical activity [α]/D -17±2°, c = 1 in methanol | optical activity [α]/D -17±2°, c = 0.1 in H2O |
| impurities ≤10% water | impurities ≤10% water | impurities ≤10% water | impurities ≤10% water |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Myristoyl-L-carnitine
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable