Principaux documents
91351
Supelco
Ophthalmic acid
≥96% (HPLC)
Synonyme(s) :
H-gamma-Glu-Abu-Gly-OH, L-γ-Glutamyl-(2S)-2-aminobutanoylglycine
10 MG
201,00 $
201,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
201,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H19N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
201,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥96% (HPLC)
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N([C@@H](CC)C(=O)NCC(=O)O)C(=O)CC[C@H](N)C(=O)O
InChI
1S/C11H19N3O6/c1-2-7(10(18)13-5-9(16)17)14-8(15)4-3-6(12)11(19)20/h6-7H,2-5,12H2,1H3,(H,13,18)(H,14,15)(H,16,17)(H,19,20)/t6-,7-/m0/s1
Clé InChI
JCMUOFQHZLPHQP-BQBZGAKWSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Ophthamalic acid is an analogue of glutathione isolated from crystalline lens. Ophthalmic acid could be used as a biomarker in oxidative stress. Ophthalmic acid belongs to the class of organic compounds known as gamma-glutamyl peptides. These are oligo- and polypeptides consisting of any C-terminal alpha peptide having a gamma-glutamyl residue attached at the N alpha-position.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Tomoyoshi Soga et al.
The Journal of biological chemistry, 281(24), 16768-16776 (2006-04-13)
Metabolomics is an emerging tool that can be used to gain insights into cellular and physiological responses. Here we present a metabolome differential display method based on capillary electrophoresis time-of-flight mass spectrometry to profile liver metabolites following acetaminophen-induced hepatotoxicity. We