8.01661
γ-Butyrolactone
Technipur®, for synthesis
Synonyme(s) :
γLactone de l'acide -hydroxybutyrique, GBL, Lactone de l'acide 4-hydroxybutyrique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for synthesis
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
0.344 hPa ( 20 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
Température d'inflammation spontanée
851 °F
Limite d'explosivité
16 %
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
pH
4-5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
204-205 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Densité
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1CCCO1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
Clé InChI
YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- A plasticizer to prepare polymer electrolytes containing poly(epichlorohydrin-ethyleneoxide).
- A plasticizer to prepare quasi-solid-state electrolyte applicable in dye-sensitized solar cells.
- An electrolyte in combination with ionic liquids for applications in electrochemical devices.
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup