909505
C8-Alkyne-dU-CEP
Synonyme(s) :
5-(Octa-1,7-diynyl)-3′-O-[(2-cyanoethoxy)(diisopropylamino)-phosphono)]-5′-O- (4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxyuridine, 5-Octadiynyl-dU CEP, C8-Alkyne dU phosphoramidite
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)