912131
2-Chloro-1-(6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-1-yl)ethan-1-one
≥95%
Synonyme(s) :
1-(Chloroacetyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolinyl methyl ether, 2-Chloro-1-(6-methoxy-3,4-dihydroquinolin-1(2H)-yl)ethan-1-one, Electrophilic scout fragment, KB02, Scout fragment for targetable cysteine
181,00 $
About This Item
181,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
chunks
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClCC(=O)N1CCCc2c1ccc(c2)OC
InChI
1S/C12H14ClNO2/c1-16-10-4-5-11-9(7-10)3-2-6-14(11)12(15)8-13/h4-5,7H,2-3,6,8H2,1H3
Clé InChI
XJPUWRWIBSSPSL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable