90520
Triethyloxonium tetrafluoroborate
≥97.0% (T)
Synonyme(s) :
Et3OBF4, Meerwein′s reagent, Triethyloxonium fluoroborate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (T)
Forme
crystals
Contient
1-3% ether as stabilizer
Solubilité
methylene chloride: 20 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
InChI
1S/C6H15O.BF4/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3,4)5/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
Clé InChI
IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
Application
- To prepare amino esters by reacting with lactams followed by hydrolysis.
- In the preparation of substituted imidazolines from aziridines and nitriles via [3+2]-cycloaddition reaction.
- For the N-alkylation of a series of N-arylsulfonyl-α-amino acid methyl esters having variable substituents at 4th position of the sulfonamide aromatic ring.
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?