67954
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
DMABC
349,00 $
About This Item
349,00 $
Produits recommandés
Qualité
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
LiChropur™
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (HPLC)
99.0-101.0% (AT)
Technique(s)
HPLC: suitable
Pf
145-149 °C (lit.)
146-150 °C
Adéquation
complies for LC-MS
Chaîne SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H10ClNO/c1-11(2)8-5-3-7(4-6-8)9(10)12/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
UGJDXRVQCYBXAJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Improved LC/MS Detection of Estradiol using 4-(Dimethylamino) benzoyl chloride (DMABC) derivatization agent relative to dansyl chloride.