Principaux documents
900690
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropyléthylamine
purified by redistillation, ZerO2®, 99.5%
Synonyme(s) :
N-Éthyldiisopropylamine, DIPEA, « Base de Hüning », Éthyldiisopropylamine
2 X 2 ML
31,60 $
31,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 X 2 ML
31,60 $
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2CH]2NC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.21
31,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
31 mmHg ( 37.7 °C)
Niveau de qualité
Essai
99.5%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.414 (lit.)
pb
127 °C (lit.)
Pf
<−50 °C (lit.)
Densité
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
Clé InChI
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Description générale
N,N-Diisopropylethylamine, also known as Hünig′s base, is a sterically hindered amine. It is a non-nucleophilic base commonly employed for substitution reactions.
Application
N,N-Diisopropylethylamine may be used in the synthesis of mannosylated ovalbumin peptides.[1]
Proton scavenger used in peptide coupling[2], enolboration[3], Pd(0)-catalyzed alkoxycarbonylation of allyl phosphates and acetates[4], and as a catalyst in vinyl sulfone synthesis.[5]
Caractéristiques et avantages
ZerO2® products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Informations légales
ZerO2® is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ZerO2 is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.1 °F
Point d'éclair (°C)
9.5 °C
Synthetic Communications, 23, 3073-3073 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7162-7162 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 1538-1538 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 695-695 (1994)
Pavla Simerska et al.
Drug delivery and translational research, 4(3), 246-255 (2015-03-20)
Peptide-based vaccine delivery can be hampered by rapid peptidase activity and poor inherent immunogenicity. The self-adjuvanting lipid core peptide system (LCP) has been shown to confer improved stability and immunogenicity on peptide epitopes of group A Streptococcus, Chlamydia, hookworm, and