Principaux documents
89341
Sigma-Aldrich
Activated Charcoal Norit®
Norit® CASP, wood, chemically activated, powder
Synonyme(s) :
Charcoal activated Norit®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
12.01
Beilstein:
4360473
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Source biologique
wood
Forme
powder
Qualité
chemically activated
Fabricant/nom de marque
Norit® CASP
Chaîne SMILES 
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Application
for purification of process liquids and water, especially suited for removing cyanotoxins from surface water
Informations légales
Norit is a registered trademark of Norit N.V.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable