The total surface area for this product is 875 m²/g.
22874
Activated Charcoal Norit®
Norit® PK 1-3, from peat, steam activated, granular
Synonyme(s) :
Charcoal activated Norit®
79,10 $
About This Item
79,10 $
Produits recommandés
Source biologique
peat
Forme
granular
Qualité
steam activated
Fabricant/nom de marque
Norit® PK 1-3
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Taille des particules
1-3 mm
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
What is the surface area of this activated carbon?
1 answer-
Helpful?
-
-
I would like to know the surface area and the pore size of this product?
1 answer-
Unfortunately, the surface area and pore size of Product 22874 are not tested as per the associated Certificate of Analysis. There is no lot specific value available. The reference value is 875 m2/g for surface area.