82569
(+)-Pulegone
analytical standard
Synonyme(s) :
(R)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-one
222,00 $
About This Item
222,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.5% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D +23.5±1°, neat
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.488
pb
223-224 °C (lit.)
Densité
0.935 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@@H]1CCC(=C(\C)C)\C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Clé InChI
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup