Principaux documents
59770
Supelco
(−)-Isopulegol
analytical standard
Synonyme(s) :
(1R,2S,5R)-2-isopropényl-5-méthylcyclohexanol, (1R,3R,4S)-p-menth-8-ène-3-ol
5 ML
343,00 $
343,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
343,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Beilstein:
1906573
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
343,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D −22±0.5°, neat
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.471 (lit.)
n20/D 1.472
pb
212 °C (lit.)
Densité
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Clé InChI
ZYTMANIQRDEHIO-KXUCPTDWSA-N
Description générale
(−)-Isopulegol belongs to the class of terpene compounds occuring in various plant species.[1]
Application
(−)-Isopulegol may be used as an analytical reference standard for the determination of (−)-isopulegol in:
  • Complex commercial sample matrices by gas chromatography coupled to vacuum ultraviolet detector (GC-VUV).[1]
  • Mentha piperita and M. arvensis essential oils by enantioselective GC.[2]
  • Urine samples by high performance liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS).[3]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Builiding Blok chiral Monoterpénoide, hydroborationà un 1,4-diol[4][5][6][7]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 7
1 of 7
Analysis of terpenes and turpentines using gas chromatography with vacuum ultraviolet detection.
Qiu C, et al.
Journal of Separation Science, 40(4), 869-877 (2017)
G. Schmid et al.
Journal of the American Chemical Society, 105, 624-624 (1983)
Enantioselective gas chromatography in flavor and fragrance analysis: strategies for the identification of known and unknown plant volatiles.
Konig WA and Hochmuth DH
Journal of Chromatographic Science, 42(8), 423-439 (2004)
Y. Imakura et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 372-372 (1988)
[The metabolic products of microorganisms. Boromycin].
R Hütter et al.
Helvetica chimica acta, 50(6), 1533-1539 (1967-01-01)