439061
(−)-Isopulegol
99%
Synonyme(s) :
(1R,2S,5R)-2-isopropényl-5-méthylcyclohexanol, (1R,3R,4S)-p-menth-8-ène-3-ol
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −22°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.471 (lit.)
pb
212 °C (lit.)
Densité
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Clé InChI
ZYTMANIQRDEHIO-KXUCPTDWSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 8-arylmenthols by Smiles-Truce rearrangement of aryl sulfonates.[3],·
- Stereoisomers of 5,9-dimethylpentadecane.[4]
- Octahydro-2H-chromen-4-ol by Prins cyclization with vanillin in the presence of montmorillonite clay as the catalyst.[5]
- p-menthane-3,8,9-triol by catalytic Sharpless dihydroxylation.[6]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup