Principaux documents
PHL82240
(+)-Pulegone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(R)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-one
100 MG
378,00 $
378,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
378,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.23
Beilstein:
2040703
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
378,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
pb
223-224 °C (lit.)
Densité
0.935 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CCC(=C(\C)C)\C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Clé InChI
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup