Principaux documents
78891
Supelco
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
analytical standard
Synonyme(s) :
Diacetone alcohol
5 ML
326,00 $
326,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
326,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C(OH)CH2COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Beilstein:
1740440
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
326,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥98.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
6.9 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.5% water
Indice de réfraction
n20/D 1.423 (lit.)
pb
166 °C (lit.)
Densité
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
CC(=O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
Clé InChI
SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone may be used as an internal standard in the analysis of volatile odor-active compounds present in wine using solid phase extraction with gas chromatography (SPE-GC).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup
Organic Building Blocks of the Chemical Industry (1989)
Determination of minor and trace volatile compounds in wine by solid-phase extraction and gas chromatography with mass spectrometric detection.
Lopez, et al.
Journal of Chromatography A, 966(1-2), 167-177 (2002)