This product is a 10% solution in water. There is no surfactant present in this preparation.
78452
Micro particles based on polystyrene
size: 2 μm
Synonyme(s) :
Latex beads from PS
495,00 $
About This Item
495,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
aqueous suspension
Réticulation
2 % cross-linked
Concentration
10% (solids)
Taille des particules
2 μm std dev <0.05 μm, coeff var <3%
Densité
1.05 g/cm3
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
Hi there, could you please inform me as to what solvent these suspensions contain? I need to include it on my COSHH form/risk assessment, yet it is not mentioned in your SDS. Many thanks, C.