Principaux documents
69057
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene
size: 200 nm
Synonyme(s) :
Latex beads from PS
5 ML
531,00 $
10 ML
966,00 $
531,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
531,00 $
10 ML
966,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Nomenclature NACRES :
NA.32
531,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
aqueous suspension
Concentration
10% (solids)
Taille des particules
200 nm
Densité
1.05 g/cm3
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Questions
  1. I am curious if latex beads from PS in 250 nm mean sizes are available or not?
    1 answer
    1. Micro particles based on polystyrene are not available in a 250 nm mean size.