Principaux documents
78462
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene
size: 7 μm
Synonyme(s) :
Latex beads from PS
5 ML
542,00 $
10 ML
966,00 $
542,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
542,00 $
10 ML
966,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.32
542,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
aqueous suspension
Réticulation
0 % cross-linked
Concentration
10% (solids)
Taille des particules
7 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
Densité
1.05 g/cm3
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Questions
  1. What is the concentration of this product? What does 10% (solids) mean? weight percent (w/w) or volume percent (v/v) or weight per volume percent (w/v)?
    1 answer
    1. This product has a concentration of 10% solids. This is a wt-% or w/w specification. The density of this preparation is 1.05 g/cm3.