Key Documents
77610
Sigma-Aldrich
Phénol
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC), crystalline (loose)
Synonyme(s) :
Hydroxybenzène
About This Item
Formule linéaire :
C6H5OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.11
Numéro Beilstein :
969616
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Densité de vapeur
3.24 (vs air)
Pression de vapeur
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
crystalline (loose)
Température d'inflammation spontanée
1319 °F
Contient
~0.15% hypophosphorous acid as stabilizer
Limite d'explosivité
8.6 %
Impuretés
≤0.2% water
Résidus d'évap.
≤0.01%
Point d'ébullition
182 °C (lit.)
Pf
40-42 °C (lit.)
40.5-41.5 °C
Solubilité
water: soluble 84 g/L at 20 °C
Densité
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clé InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 812-812 (1994)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 67-67 (1996)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 1-1 (1996)
Phenol-hypochlorite reaction for determination of ammonia.
Weatherburn M W.
Analytical Chemistry, 39(8), 971-974 (1967)
PREPARATION OF TRANSFORMING DEOXYRIBONUCLEIC ACID BY PHENOL TREATMENT.
H SAITO et al.
Biochimica et biophysica acta, 72, 619-629 (1963-08-20)