Principaux documents
76040
Supelco
Palladium Matrix Modifier
Synonyme(s) :
Palladium(II) nitrate – nitric acid solution, Palladium modifier
50 ML
356,00 $
356,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
356,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
eCl@ss :
38191001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
356,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Poids mol.
Mr 230.41 g/mol
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: palladium
Concentration
10.0 g/L±0.3 g/L Pd
Traces de cations
Ag: ≤0.1 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Cd: ≤0.001 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
Se: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.02 mg/kg
Chaîne SMILES 
[Pd].O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.Pd/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);
Clé InChI
UVCRDXRRYBAMHB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Matrix modifier in general, is a buffer that is similar to the chemical environment of aqueous standards and samples. It can also make analyte more thermally stable salts, oxides or metal compounds.[1] It also reduces the volatility of analyte.
Application
Palladium matrix modifier may be used in determination of total arsenic by in situ oxidation of diluted urine using graphite furnace atomic absorption spectrophotometer.[2]
Composants
Pd(NO3)2.2H2O in 13-20% nitric acid
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Lauri H. J. Lajunen, P. Peramaki
Spectrochemical Analysis by Atomic Absorption and Emission, 143 -143 (2004)
D E Nixon et al.
Clinical chemistry, 37(9), 1575-1579 (1991-09-01)
We evaluated the effectiveness of nickel and palladium with or without added potassium persulfate as matrix modifiers for the determination of total arsenic in urine. Complete recovery of pure aqueous solutions of As(III), As(V), cacodylic acid (DMA), monomethylarsinic acid (MMA)