Principaux documents
1.07290
Supelco
Phosphate modifier
for inorganic trace analysis, for graphite furnace AAS NH₄H₂PO₄ 100 ± 2 g/l in H₂O
50 ML
188,00 $
188,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
188,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.21
188,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for inorganic trace analysis
Niveau de qualité
Forme
liquid
Conditions de stockage
(Tightly closed.)
Technique(s)
AAS: suitable
Couleur
colorless
pb
100 °C
Solubilité
water: soluble
Densité
1.052 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Application
  • Large-volume injection electrothermal AAS combined with tungsten-treated pyrolytic graphite furnace: determination of cadmium in tap, snow and river water samples with phosphate modifier.: This research demonstrates the application of phosphate modifiers in enhancing the detection sensitivity of cadmium using electrothermal atomic absorption spectrometry. It provides insights into environmental analysis techniques, particularly in the assessment of water quality (Imai S et al., 2004).
Remarque sur l'analyse
Concentration ((NH4)H₂PO₄): 100 ± 2 g/l
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable