Principaux documents
380040
Sigma-Aldrich
Palladium(II) nitrate solution
10 wt. % in 10 wt. % nitric acid, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Palladium dinitrate solution, Palladous nitrate
10 ML
225,00 $
50 ML
782,00 $
225,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 ML
225,00 $
50 ML
782,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Pd(NO3)2
Poids moléculaire :
230.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
225,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: palladium
Concentration
10 wt. % in 10 wt. % nitric acid
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Densité
1.118 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pd/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
Clé InChI
GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame over circleCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter