75832
Coagulase Test (Slide)
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Slide Coagulase Test
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioChemika
Niveau de qualité
Forme
disc
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
Application(s)
clinical testing
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Staphylococcus spp.
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Principe
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.