Principaux documents
74226
Millipore
Coagulase Test (Tubes)
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Tube Coagulase Test
1 SET
241,00 $
241,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 SET
241,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41171621
Nomenclature NACRES :
NA.85
241,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Forme
powder
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
Application(s)
clinical testing
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Staphylococcus spp.
Application
Zur Detektion von Coagulasen-negativen oder -positiven Organismen (Staphylococcus aureus).
Conditionnement
1 box contains 6 vials (with 3 mL lyophilized rabbit plasma with EDTA)
Principe
Coagulase Test is carried out to differentiate potentially pathogenic Staphylococcus species from other Gram positive, catalase-positive cocci by the detection of coagulase. It is an important indicator for the pathogenicity of Staphylococcus strains.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable