74042
Optochin Disks
suitable for microbiology
79,60 $
About This Item
79,60 $
Produits recommandés
Gamme de produits
BioChemika
Forme
disc
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
microbe id | susceptibility testing: suitable
Application(s)
clinical testing
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Pneumococcus spp.
Streptococcus viridans
Description générale
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques