Principaux documents
8.14723
Sigma-Aldrich
D(+)-Glucuronic acid sodium salt monohydrate
for synthesis
Synonyme(s) :
D(+)-Glucuronic acid sodium salt monohydrate, Sodium D-glucuronate
10 G
77,50 $
77,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
77,50 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H9NaO7 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.12 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
239-065-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
77,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
137-141 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]C(=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O.O
InChI
1S/C6H10O7.Na.H2O/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h1-5,8-11H,(H,12,13);;1H2/q;+1;/p-1/t2-,3+,4-,5-;;/m0../s1
Clé InChI
ICQRTPLATMRWJI-JLWXJWIASA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): +20.0 - +22.0 °
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable