Principaux documents
91904
Supelco
Violaxanthin
analytical standard
Synonyme(s) :
(3S,3′S,5R,5′R,6S,6′S)-5,6:5′,6′-Diepoxy-5,5′,6,6′-tetrahydro-β,β-carotene-3,3′-diol
1 MG
1 680,00 $
1 680,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
1 680,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C40H56O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
600.87
Beilstein:
101269
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 680,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES 
CC(/C=C/[C@@]12[C@](C)(O2)C[C@@H](O)CC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\[C@]34C(C)(C)C[C@H](O)C[C@]3(O4)C)C
InChI
1S/C40H56O4/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-39-35(5,6)25-33(41)27-37(39,9)43-39)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-40-36(7,8)26-34(42)28-38(40,10)44-40/h11-24,33-34,41-42H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t33-,34-,37+,38+,39-,40-/m0/s1
Clé InChI
SZCBXWMUOPQSOX-WVJDLNGLSA-N
Description générale
Violaxanthins are natural pigmented constituents or carotenoids present in most fruits and vegetables.[1]
Application
Violaxanthin may be used as a reference standard for the determination of the analyte in fruits and vegetables by high performance liquid chromatography with photodiode array detection.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Determination of the carotenoid content in selected vegetables and fruit by HPLC and photodiode array detection.
Muller H.
European Food Research and Technology, 204(2), 88- 94 (1997)